Stampa…
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
OR3089-1G OR3089-50MG OR3089-250MG OR3089-500MG
APOSOR3089-1GEA 437 EUR
APOSOR3089-1G APOSOR3089-50MG APOSOR3089-250MG APOSOR3089-500MG
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Formula: C₁₂H₈BrNO
Peso molecolare: 262,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310797
CAS Number: 376646-65-0