Stampa…
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Acetyl-1H-indazole
OR30885-1G OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA 412 EUR
APOSOR30885-1G APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869763
CAS Number: 1001906-63-3