Stampa…
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 150 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150.18 g/mol
Punto di ebollizione: 259
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002063
CAS Number: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06736