Stampa…
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR3085-100G OR3085-5G
APOSOR3085-100GEA 154 EUR
APOSOR3085-100G APOSOR3085-5G
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310793
CAS Number: 1643-30-7