1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30843-1G
OR30843-250MG
OR30843-5G
APOSOR30843-1GEA
252
EUR
APOSOR30843-1G
APOSOR30843-250MG
APOSOR30843-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formula:
C₈H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11869778 CAS Number: 756839-14-2 |