Stampa…
3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3084-100G OR3084-25G
APOSOR3084-100GEA 252 EUR
APOSOR3084-100G APOSOR3084-25G
3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310792
CAS Number: 42287-90-1