Stampa…
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30838-1G OR30838-5G OR30838-10G
APOSOR30838-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30838-1G APOSOR30838-5G APOSOR30838-10G
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007842
CAS Number: 1082041-34-6