Stampa…
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 136 EUR
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Formula: C8H8Br2N2
Peso molecolare: 291,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14586465
CAS Number: 368426-63-5