Stampa…
5-(Aminomethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30830-1G OR30830-250MG
APOSOR30830-1GEA 340 EUR
APOSOR30830-1G APOSOR30830-250MG
5-(Aminomethyl)-1H-indazole
5-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09028157
CAS Number: 267413-25-2