Stampa…
Trimethylsilanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30828-100G OR30828-25G OR30828-5G
APOSOR30828-100GEA 223 EUR
APOSOR30828-100G APOSOR30828-25G APOSOR30828-5G
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formula: C₃H₁₀OSi
Peso molecolare: 90.20 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0.8144 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02751657
CAS Number: 1066-40-6
EINECS: 213-914-1
UN: 1993
ADR: 3 II