Stampa…
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 29 EUR
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate
Formula: C₇H₅ClN₂O₄
Punto di fusione: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01928341
CAS Number: 59237-53-5