Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR30826-1G
OR30826-250MG
OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA
27.7
EUR
APOSOR30826-1G
APOSOR30826-250MG
APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Peso molecolare: 126,113 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00297363 CAS Number: 51105-90-9 |