Stampa…
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₃₀BNO₄
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09997792
CAS Number: 1048970-17-7