Stampa…
Dihydrofuran-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 0 EUR
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 139…140 °C
Densità: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778393
CAS Number: 22929-52-8