Stampa…
(R)-3-Methylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308175-1G OR308175-5G OR308175-10G
APOSOR308175-1GEA 17.6 EUR
APOSOR308175-1G APOSOR308175-5G APOSOR308175-10G
(R)-3-Methylmorpholine
(R)-3-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,1469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698482
CAS Number: 74572-04-6