Stampa…
(S)-3-Methylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR308174-1G OR308174-5G OR308174-25G
APOSOR308174-1GEA 71.3 EUR
APOSOR308174-1G APOSOR308174-5G APOSOR308174-25G
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,1469 g/mol
Punto di ebollizione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03840369
CAS Number: 350595-57-2
UN: 1760
ADR: 8,III