Stampa…
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR308169-1G OR308169-5G
APOSOR308169-1GEA 101 EUR
APOSOR308169-1G APOSOR308169-5G
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-2-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 153,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191722
CAS Number: 1313584-92-7