Stampa…
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308161-1G OR308161-5G
APOSOR308161-1GEA 25.8 EUR
APOSOR308161-1G APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Punto di fusione: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04114909
CAS Number: 869681-70-9