Stampa…
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3S)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308157-1G OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA 115 EUR
APOSOR308157-1G APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06799478
CAS Number: 714971-28-5