Stampa…
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-4-Boc-(3-Hydroxymethyl)morpholine, tert-Butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308156-1G OR308156-250MG OR308156-5G
APOSOR308156-1GEA 125 EUR
APOSOR308156-1G APOSOR308156-250MG APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,2600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06799477
CAS Number: 215917-99-0