Stampa…
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 24.8 EUR
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410629
CAS Number: 878010-24-3