Stampa…
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308152-1G OR308152-5G
APOSOR308152-1GEA 31.6 EUR
APOSOR308152-1G APOSOR308152-5G
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Punto di fusione: 127…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200662
CAS Number: 868689-63-8