Stampa…
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR308151-1G OR308151-5G
APOSOR308151-1GEA 72.7 EUR
APOSOR308151-1G APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Peso molecolare: 231,2457 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260604
CAS Number: 884512-77-0