Stampa…
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine, (R)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308148-1G OR308148-10G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 49.5 EUR
APOSOR308148-1G APOSOR308148-10G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260605
CAS Number: 135065-71-3