Stampa…

Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR308145-100G OR308145-25G OR308145-5G
APOSOR308145-100GEA 0 EUR
APOSOR308145-100G APOSOR308145-25G APOSOR308145-5G
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 133…137 °C/0,6mmHg
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863559
CAS Number: 31970-04-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR