Stampa…
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R)-3-(Methylamino)pyrrolidine, 3-BOC protected
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 17.6 EUR
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,2800 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C
Punto di fusione: 30…35 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263387
CAS Number: 392338-15-7