Stampa…
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
OR308133-1G OR308133-5G
APOSOR308133-1GEA 51 EUR
APOSOR308133-1G APOSOR308133-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407050
CAS Number: 161157-50-2