Stampa…
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 78.3 EUR
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656642
CAS Number: 172478-01-2