Stampa…
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R)-3-(Hydroxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308127-1G OR308127-250MG
APOSOR308127-1GEA 97.4 EUR
APOSOR308127-1G APOSOR308127-250MG
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 153,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910295
CAS Number: 1212377-10-0