Stampa…
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 59.6 EUR
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12547468
CAS Number: 218594-79-7