Stampa…
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 219 EUR
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13194151
CAS Number: 169750-96-3