1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Boc-4-Amino-4-methylpiperidine, tert-Butyl 4-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03265497 CAS Number: 343788-69-2 |