Stampa…
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl N-(4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
OR308121-1G OR308121-5G
APOSOR308121-1GEA 68.4 EUR
APOSOR308121-1G APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,3100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703167
CAS Number: 163271-08-7