Stampa…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Diazaspiro[3.4]octane, N6-BOC protected, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 85.8 EUR
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234738
CAS Number: 885270-86-0