Stampa…
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30811-1G OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA 116 EUR
APOSOR30811-1G APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085758
CAS Number: 182491-21-0