Stampa…
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 198 EUR
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100969
CAS Number: 183616-18-4