Stampa…
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (cis-3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR308102-1G OR308102-5G OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA 84.4 EUR
APOSOR308102-1G APOSOR308102-5G APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038208
CAS Number: 389890-43-1