Stampa…
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR308101-1G OR308101-5G
APOSOR308101-1GEA 154 EUR
APOSOR308101-1G APOSOR308101-5G
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705859
CAS Number: 194788-10-8