Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 120 °C/10mmHg Densità: 1,0727 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09758972 CAS Number: 17205-02-6 |