Stampa…
3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3081-25G OR3081-5G OR3081-100G
APOSOR3081-25GEA 145 EUR
APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G APOSOR3081-100G
3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di ebollizione: 256 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004803
CAS Number: 2131-59-1
UN: 3335
ADR: 9,III