Stampa…
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-aminocyclobutan-1-one hydrochloride
OR308095-10G OR308095-5G
APOSOR308095-10GEA 171 EUR
APOSOR308095-10G APOSOR308095-5G
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
3-Aminocyclobutanone hydrochloride
Formula: C₄H₈ClNO
Peso molecolare: 121.57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923220
CAS Number: 1035374-20-9