Stampa…
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 90.2 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,26 g/mol
Punto di fusione: 111…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11099896
CAS Number: 1212395-34-0