Stampa…
Methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR308086-100G OR308086-25G
APOSOR308086-100GEA 165 EUR
APOSOR308086-100G APOSOR308086-25G
Methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formula: C₆H₈O₃
Peso molecolare: 128,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00604222
CAS Number: 695-95-4