Stampa…
6-Quinazolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR308084-100MG OR308084-250MG
APOSOR308084-100MGEA 221 EUR
APOSOR308084-100MG APOSOR308084-250MG
6-Quinazolinecarboxylic acid
6-Quinazolinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520386
CAS Number: 676326-53-7