Stampa…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 727 EUR
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803553
CAS Number: 933728-33-7