Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Punto di fusione: 199…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00229214 CAS Number: 16205-46-2 |