Stampa…
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR308074-1G OR308074-5G
APOSOR308074-1GEA 118 EUR
APOSOR308074-1G APOSOR308074-5G
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 216,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772092
CAS Number: 169448-87-7