Stampa…
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 133 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772093
CAS Number: 1030377-21-9