Stampa…
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR308072-1G OR308072-5G
APOSOR308072-1GEA 71.3 EUR
APOSOR308072-1G APOSOR308072-5G
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 216,2800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863889
CAS Number: 314741-40-7