Stampa…
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 52.4 EUR
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 244,29 g/mol
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632465
CAS Number: 129799-08-2